3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid, 4-Chloro-2-fluorohydrocinnamic acid
Formule:
C₉H₈ClFO₂ Poids moléculaire: 202.61 g/mol Point de fusion: 83…85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06656906 Numéro CAS: 174603-48-6 |