Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302030-1G PC302030-5G PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA 105 EUR
APOSPC302030-1G APOSPC302030-5G APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972913
Numéro CAS: 773109-13-0