Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302028-1G PC302028-5G PC302028-10G
APOSPC302028-1GEA 121 EUR
APOSPC302028-1G APOSPC302028-5G APOSPC302028-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115971
Numéro CAS: 886500-40-9