Imprimer
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302022-5G PC302022-1G
APOSPC302022-5GEA 105 EUR
APOSPC302022-5G APOSPC302022-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02063025
Numéro CAS: 288154-93-8