Imprimer
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302013-1G PC302013-5G
APOSPC302013-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302013-1G APOSPC302013-5G
2,4-Difluorocinnamyl bromide
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₂
Poids moléculaire: 233.053 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116060
Numéro CAS: 886498-36-8