Imprimer
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC301204-1G PC301204-5G PC301204-10G PC301204-25G
APOSPC301204-1GEA 34.8 EUR
APOSPC301204-1G APOSPC301204-5G APOSPC301204-10G APOSPC301204-25G
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₅ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21603714
Numéro CAS: 1352457-29-4