Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₅F₅O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32066742 Numéro CAS: 2366994-17-2 |