Imprimer
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC301049-1G PC301049-250MG
APOSPC301049-1GEA 522 EUR
APOSPC301049-1G APOSPC301049-250MG
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrClF₂N₂O₂
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2514942-02-8