Imprimer
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC301035-1G PC301035-250MG
APOSPC301035-1GEA 522 EUR
APOSPC301035-1G APOSPC301035-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Poids moléculaire: 291.049 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-52-1