Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₉BrF₂N₂O₂ Point de fusion: 142…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
2451256-42-9 |