Imprimer
3,5-Difluorophenyl acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC301027-1G PC301027-5G
APOSPC301027-1GEA 198 EUR
APOSPC301027-1G APOSPC301027-5G
3,5-Difluorophenyl acetate
3,5-Difluorophenyl acetate
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25977412
Numéro CAS: 315690-94-9