4-(8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₈FN₃ Poids moléculaire: 237.232 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32066745 Numéro CAS: 2366994-15-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...