Imprimer
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300998-1G PC300998-250MG
APOSPC300998-1GEA 451 EUR
APOSPC300998-1G APOSPC300998-250MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Formule: C₁₅H₇ClF₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630105
Numéro CAS: 151387-94-9