Imprimer
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300985-1G PC300985-250MG
APOSPC300985-1GEA 37.7 EUR
APOSPC300985-1G APOSPC300985-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
2,4-Difluoro-5-iodobenzhydrazide
Formule: C₇H₅F₂IN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630104
Numéro CAS: 2244085-59-2