Imprimer
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300981-1G PC300981-5G
APOSPC300981-1GEA 34.8 EUR
APOSPC300981-1G APOSPC300981-5G
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₉H₇F₂IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107026
Numéro CAS: 1541937-20-5