Imprimer
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300979-1G PC300979-5G
APOSPC300979-1GEA 87 EUR
APOSPC300979-1G APOSPC300979-5G
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Poids moléculaire: 247.061 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204924
Numéro CAS: 651341-68-3