2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₅BrF₄N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11520135 Numéro CAS: 1455953-78-2 |