Imprimer
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300960-10G PC300960-5G PC300960-1G
APOSPC300960-10GEA 650 EUR
APOSPC300960-10G APOSPC300960-5G APOSPC300960-1G
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00452550
Numéro CAS: 1421751-34-9