Imprimer
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300958-10G PC300958-1G PC300958-5G
APOSPC300958-10GEA 335 EUR
APOSPC300958-10G APOSPC300958-1G APOSPC300958-5G
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22413548
Numéro CAS: 1824155-80-7