Imprimer
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300944-1G PC300944-5G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 60.9 EUR
APOSPC300944-1G APOSPC300944-5G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉FO₃S
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21090339
Numéro CAS: 20951-14-8