Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300942-10G PC300942-5G PC300942-1G
APOSPC300942-10GEA 493 EUR
APOSPC300942-10G APOSPC300942-5G APOSPC300942-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07852052
Numéro CAS: 18087-62-2