Imprimer
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300896-1G PC300896-5G
APOSPC300896-1GEA 513 EUR
APOSPC300896-1G APOSPC300896-5G
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Poids moléculaire: 222.216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22552235
Numéro CAS: 1315359-46-6