Imprimer
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300890-10G PC300890-1G PC300890-5G
APOSPC300890-10GEA 1250 EUR
APOSPC300890-10G APOSPC300890-1G APOSPC300890-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973766
Numéro CAS: 878572-03-3