Imprimer
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300883-10G PC300883-1G PC300883-5G
APOSPC300883-10GEA 868 EUR
APOSPC300883-10G APOSPC300883-1G APOSPC300883-5G
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₈F₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28992264
Numéro CAS: 1993322-94-3