Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300882-1G PC300882-5G
APOSPC300882-1GEA 282 EUR
APOSPC300882-1G APOSPC300882-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186261
Numéro CAS: 478258-73-0