Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300875-1G PC300875-250MG PC300875-5G
APOSPC300875-1GEA 29 EUR
APOSPC300875-1G APOSPC300875-250MG APOSPC300875-5G
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Formule: C₈H₁₄F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00551090
Numéro CAS: 478050-22-5