Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300874-1G PC300874-250MG PC300874-5G
APOSPC300874-1GEA 265 EUR
APOSPC300874-1G APOSPC300874-250MG APOSPC300874-5G
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Formule: C₈H₁₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02081939
Numéro CAS: 477847-10-2