Imprimer
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300862-1G PC300862-5G
APOSPC300862-1GEA 186 EUR
APOSPC300862-1G APOSPC300862-5G
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formule: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03644664
Numéro CAS: 852952-21-7