Imprimer
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300824-1G PC300824-5G
APOSPC300824-1GEA 125 EUR
APOSPC300824-1G APOSPC300824-5G
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Formule: C₇H₅Br₂FN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28148245
Numéro CAS: 1823494-62-7