Imprimer
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300817-1G PC300817-5G
APOSPC300817-1GEA 91.5 EUR
APOSPC300817-1G APOSPC300817-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847151
Numéro CAS: 1060739-01-6