Imprimer
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300813-1G PC300813-5G PC300813-250MG
APOSPC300813-1GEA 256 EUR
APOSPC300813-1G APOSPC300813-5G APOSPC300813-250MG
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formule: C₁₄H₁₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11631315
Numéro CAS: 1095045-47-8