Imprimer
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 296 EUR
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formule: C₁₄H₁₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11631331
Numéro CAS: 1095078-57-1