Imprimer
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300802-1G PC300802-5G
APOSPC300802-1GEA 386 EUR
APOSPC300802-1G APOSPC300802-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Poids moléculaire: 249.187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00764454
Numéro CAS: 213192-56-4