Imprimer
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300800-1G PC300800-10G PC300800-5G
APOSPC300800-1GEA 223 EUR
APOSPC300800-1G APOSPC300800-10G APOSPC300800-5G
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
Formule: C₁₀H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972765
Numéro CAS: 119197-24-9