Imprimer
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300796-1G PC300796-250MG
APOSPC300796-1GEA 219 EUR
APOSPC300796-1G APOSPC300796-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Formule: C₈H₄BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11877826
Numéro CAS: 1194376-46-9