Imprimer
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300788-1G PC300788-5G PC300788-250MG
APOSPC300788-1GEA 290 EUR
APOSPC300788-1G APOSPC300788-5G APOSPC300788-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₆F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103349
Numéro CAS: 1858251-84-9