Imprimer
Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300785-1G PC300785-5G PC300785-250MG
APOSPC300785-1GEA 287 EUR
APOSPC300785-1G APOSPC300785-5G APOSPC300785-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399129
Numéro CAS: 1261830-21-0