Imprimer
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300784-1G PC300784-250MG
APOSPC300784-1GEA 232 EUR
APOSPC300784-1G APOSPC300784-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Formule: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 256.181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103346
Numéro CAS: 1858250-92-6