Imprimer
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300783-1G PC300783-250MG
APOSPC300783-1GEA 348 EUR
APOSPC300783-1G APOSPC300783-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103345
Numéro CAS: 150660-42-7