Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₆F₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28103344 Numéro CAS: 1858251-69-0 |