Imprimer
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300781-1G PC300781-250MG PC300781-5G
APOSPC300781-1GEA 232 EUR
APOSPC300781-1G APOSPC300781-250MG APOSPC300781-5G
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26939177
Numéro CAS: 149739-45-7