2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₇ClF₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03644663 Numéro CAS: 852952-20-6 |