Imprimer
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one hydrobromide
PC300773-1G PC300773-250MG PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA 226 EUR
APOSPC300773-1G APOSPC300773-250MG APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formule: C₉H₇BrF₃NO·BrH
Point de fusion: 145…150 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040497
Numéro CAS: 1377962-47-4