Imprimer
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300766-1G PC300766-250MG
APOSPC300766-1GEA 111 EUR
APOSPC300766-1G APOSPC300766-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11106713
Numéro CAS: 220880-12-6