Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28040508 Numéro CAS: 1858256-51-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...