Imprimer
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300760-1G PC300760-5G
APOSPC300760-1GEA 364 EUR
APOSPC300760-1G APOSPC300760-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16877111
Numéro CAS: 1656263-44-3