Imprimer
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300754-1G PC300754-250MG
APOSPC300754-1GEA 166 EUR
APOSPC300754-1G APOSPC300754-250MG
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20923664
Numéro CAS: 1368664-08-7