Imprimer
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC300752-10G PC300752-1G PC300752-5G
APOSPC300752-10GEA 864 EUR
APOSPC300752-10G APOSPC300752-1G APOSPC300752-5G
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Formule: C₁₂H₁₆BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584680
Numéro CAS: 253429-18-4