Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₅F₅O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11042814 Numéro CAS: 1427460-23-8 |