Imprimer
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC300740-1G PC300740-250MG
APOSPC300740-1GEA 34.8 EUR
APOSPC300740-1G APOSPC300740-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168284
Numéro CAS: 1355171-48-0